Wichtige Dokumente
W346500
cis-6-Nonen-1-ol
≥95%, FG
Synonym(e):
(Z)-6-Nonen-1-ol
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
115 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fresh; green; melon; waxy
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCCCCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
InChIKey
XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, cis-6-nonen-1-ol, CAS Registry Number 35854-86-5.: This safety assessment evaluates the use of cis-6-nonen-1-ol in fragrances, ensuring its safety for consumer use. The study underscores the compound′s potential applications in the fragrance industry, emphasizing its non-toxic nature and suitability for various consumer products (Api et al., 2017).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?