Merck
W326909
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentadion
≥97%
Synonym(e):
3,5-Dimethylcyclopentan-1,2-dion, Karamell-Dion
Größe auswählen
W326909-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
168,00 €
100 G
471,00 €
1 KG
2.770,00 €
47,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W326909-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
168,00 €
100 G
471,00 €
1 KG
2.770,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
FEMA-Nummer:
3269
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2234
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.076
NACRES:
NA.21
47,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
87-95 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; maple; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CC(C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-5(2)7(9)6(4)8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
MIDXCONKKJTLDX-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)