Merck
W314609
Sigma-Aldrich
2,2′-(Dithiodimethylen)difuran
≥95%, FG
Synonym(e):
Difurfuryldisulfid
Größe auswählen
W314609-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
147,00 €
250 G
287,00 €
1 KG
561,00 €
47,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W314609-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
147,00 €
250 G
287,00 €
1 KG
561,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.32
FEMA-Nummer:
3146
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11480
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.050
NACRES:
NA.21
47,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.585 (lit.)
bp
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cabbage; coffee; meaty; onion; roasted; sulfurous
SMILES String
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
InChIKey
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Difurfuryl disulfide is a sulfur-containing volatile compound mainly found in roasted coffee.[1] It is also the main degradation product of furfuryl mercaptan under Fenton-type reaction conditions.[2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)
Imre Blank et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2356-2364 (2002-04-04)
The stability of the coffee flavor compound furfuryl mercaptan has been investigated in aqueous solutions under Fenton-type reaction conditions. The impact of hydrogen peroxide, iron, ascorbic acid, and ethylenediaminetetraacetic acid was studied in various combinations of reagents and temperature. Furfuryl