Merck
W326801
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentadion
≥97%, FG
Synonym(e):
Karamell-Pentadion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
FEMA-Nummer:
3268
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2234
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.075
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
68-72 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
caramel; maple; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CC(=O)C(=O)C1C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-6(8)7(9)5(4)2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable