Merck
304190
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclopenten-1-on
98%
Synonym(e):
2-Methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Methyl-2-cyclopentenone
Größe auswählen
1 G
80,90 €
5 G
213,00 €
80,90 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
80,90 €
5 G
213,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3C5H5(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
80,90 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
158-161 °C (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
InChIKey
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diels-Alder reactions of 2-methyl-2-cyclopenten-1-one with 1-ethenylhydronaphthalenes were studied.[1]
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)