Wichtige Dokumente
W317100
cis-3-Hexenylacetat
natural, ≥95%, FG
Synonym(e):
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fresh; green; fruity; sweet
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChIKey
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?