Wichtige Dokumente
224715
trans-3-Hexen-1-ol
97%
Synonym(e):
trans-3-Hexenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
61-62 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
[H]\C(CC)=C(\[H])CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3+
InChIKey
UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | W435600 | 132667 | W256218 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
density 0.817 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.817 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.849 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.849 g/mL at 25 °C (lit.) |
bp 61-62 °C/12 mmHg (lit.) | bp 61-62 °C/12 mmHg (lit.) | bp 158-160 °C (lit.) | bp 158-160 °C (lit.) |
refractive index n20/D 1.439 (lit.) | refractive index n20/D 1.439 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) |
functional group hydroxyl | functional group - | functional group hydroxyl | functional group - |
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?