Merck
W262501
Sigma-Aldrich
Zitronenöl
rectified, Argentina origin, FG
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2625
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Citrus limon (L.) Burm. F.
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Optische Aktivität
[α]20/D +75°, neat
Ursprung
Argentina origin
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
Dichte
0.850 g/mL at 25 °C
0.852 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
lemon; citrus
Angaben zur Herstellung
Extraction method: cold pressed
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)