Merck
W252204
Sigma-Aldrich
Ginger oil
natural, FCC, FG
Größe auswählen
W252204-SAMPLE-K
52,20 €
250 G
122,00 €
1 KG
260,00 €
52,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W252204-SAMPLE-K
52,20 €
250 G
122,00 €
1 KG
260,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2522
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
52,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
Zingiber officinale Roscoe
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Optische Aktivität
[α]20/D −39°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ginger; citrus; woody; spicy
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ginger oil generally contains sesquiterpene hydrocarbons such as zingiberene, ar-curcumene, β-bisabolene and β-sesquiphellandrene and monoterpenes such as geranial, neral and camphene.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 30 ppm
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Essential oil composition of diploid and tetraploid clones of ginger (Zingiber officinale Roscoe) grown in Australia.
Wohlmuth H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(4), 1414-1419 (2006)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)
Artikel
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.