Merck
W276200
Sigma-Aldrich
Myrcen
stabilized, FCC, FG
Synonym(e):
β-Myrcen, 7-Methyl-3-methylen-1,6-octadien
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
FEMA-Nummer:
2762
Beilstein:
1719990
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2197
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
1.008
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
~7 mmHg ( 20 °C)
Enthält
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
myrcene
Organoleptisch
green; spicy; woody; balsamic; vegetable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
InChIKey
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Myrcen ist eine der wichtigen flüchtigen Monoterpenverbindungen in Cymbopogon citratus (DC) Stapf-Blättern , Beifußblättern und Xylopia aromatic-Blättern, Baumwollpflanzen, Chamchwi-Pflanzen und Guave. Es ist auch ein potenzielles Attraktans für Nematoden.
Anwendung
  • Selective Reactivity of Myrcene for Vat Photopolymerization 3D Printing and Postfabrication Surface Modification.: This research highlights the selective reactivity of myrcene in vat photopolymerization for 3D printing, demonstrating its potential in creating functionalized surfaces for biomedical applications (Weems et al., 2020, Biomacromolecules).
  • Inverse Vulcanization of Sulfur using Natural Dienes as Sustainable Materials for Lithium-Sulfur Batteries.: This article explores the use of myrcene and other natural dienes in the inverse vulcanization of sulfur, promoting sustainable materials for lithium-sulfur batteries (Gomez et al., 2016, ChemSusChem).
Biochem./physiol. Wirkung
Geruch bei 1 %
Sonstige Hinweise
Natürliches Vorkommen: Anis, Basilikum, Bier, Schwarze Johannisbeere, Gin, Loorbeer, Rosmarin und Thymian.
Haftungsausschluss
W276200 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Diurnal cycle of emission of induced volatile terpenoids by herbivore-injured cotton plant.
Loughrin, JH, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91(25), 11836-11840 (1994)
Volatile flavour components of guava.
Macleod AJ & de Troconis NG.
Phytochemistry, 21(6), 1339-1342 (1982)
Volatile compounds isolated from edible Korean chamchwi (Aster scaber Thunb).
Chung TY, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41(10), 1693-1697 (1993)
?-Myrcene, a potent attractant component of pine wood for the Pine Wood Nematode, Bursaphelenchus xylophilus.
Ishkawa M, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 50(7), 1863-1866 (1986)
Antimutagenic effect of the major volatile compounds identified from mugwort (Artemisia asictica nakai) leaves.
Kim JO, et al.
Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, 21(3), 308-313 (1992)