Merck
SLW1170/12M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 3000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1170/12M
Größe auswählen
5 EA
1.080,00 €
1.080,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
1.080,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
1.080,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
Pyrex flask
flat bottom flask
Verbindung
joint ST/NS neck68 mm I.D.
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1170/12M
Höhe
335 mm
Grundkörperdurchm.
187 mm
Kapazität
3000 mL
Hals ID
68 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)