Merck
P3B010A00
Millipore
Pellicon® 3-Kassette mit Biomax® Membran
10kDa, A Screen, 88 cm2
Synonym(e):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® 10 kDa Membrane, A Screen, 88cm2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 30 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
0.8 cm (0.33 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Breite
5.6 cm (2.2 in.)
Filtrationsfläche
88 cm2
Membranfläche
88 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax® (Membrane)
Porengröße
10 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Pellicon®-3-Filtrationseinheiten sind fortschrittliche, leistungsstarke Kassetten und ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern sowie für die anspruchsvolleren Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen sowie kaustische Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Die Pellicon®-3-Kassette mit Biomax®-Membran eignet sich perfekt für die Filtration von monoklonalen Antikörpern und Lösungen mit Albumin, Hormonen, Impfstoffen und Wachstumsfaktoren.Diese Pellicon®-3-Ultrafiltrationseinheit (P3B030A00) hat eine Porengröße von 10 kDa NMWCO, eine Filtrationsfläche von 88 cm2, eine Biomax®-10-Membran und die Maße 0,8 cm (H) x 5,6 cm (B) x 20,6 cm (L).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
  • Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
  • Optimale Produktrückgewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
  • Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
  • Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.