Merck
SLW1170/06M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 500 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1170/06M
Größe auswählen
10 EA
442,00 €
442,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
442,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
442,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
Pyrex flask
flat bottom flask
Verbindung
joint ST/NS neck35 mm I.D.
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1170/06M
Höhe
185 mm
Grundkörperdurchm.
105 mm
Kapazität
500 mL
Hals ID
35 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)