Merck
GF60130932
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 0.5m coil, 0.70mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF230330
Größe auswählen
1 EA
408,00 €
408,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
408,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
408,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 601-309-32
Größe × Dicke
0.5 m × 0.70 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)