Merck
GF08787842
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Synonym(e):
FE248710
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Beschreibung
40 x 40 (wires/inch)
Form
(mesh)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 087-878-42
Durchm. × Nennkapazität
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
Größe × Öffnung
100 mm × 100 mm × 0.37
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)