Merck
GF68848521
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 150 x 150mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Synonym(e):
FE248705
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
150 x 150 (wires/inch)
Form
(mesh)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 688-485-21
Durchm. × Nennkapazität
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
Größe × Öffnung
150 mm × 150 mm × 0.37
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)