GF65267174
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 25 × 25 mm, temper hard
Synonym(e):
FE220271
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 652-671-74
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable