Merck
GF31013525
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 180 x 500mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO153025
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 310-135-25
Größe × Dicke
180x500 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)