Merck
GF85069154
Vanadium
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.8%
Synonym(e):
V 000270
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
V
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
50.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141749
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 850-691-54
Widerstandsfähigkeit
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.025 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1890 °C (lit.)
Dichte
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[V]
InChI
1S/V
InChIKey
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable