Merck
GF53734631
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
50mm rod, 25.4mm diameter, hot rolled (black)
Synonym(e):
CO157940
Größe auswählen
1 EA
599,00 €
599,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
599,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
599,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 537-346-31
L × Durchm.
50 mm × 25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)