Merck
GF32136500
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 150 x 150mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonym(e):
FE228710
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Form
(mesh)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 321-365-00
Durchm. × Dicke
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
Größe
150 mm × 150 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)