Merck
DWK73662-16
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (16 mm)
Größe auswählen
1000 EA
156,00 €
156,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
156,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
156,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
red polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 73662-16
Kappendurchm.
(16 mm)
Allgemeine Beschreibung
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Autoclavable
  • Color coded
Rechtliche Hinweise
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)