Merck
DWK261312304
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (22 mL), straight rim, tube diam. (18 mm) , External Thread
Synonym(e):
261312304
Größe auswählen
100 EACH
112,00 €
112,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EACH
112,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.17
112,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile; autoclaved
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
case of 100 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 261312304
Röhrchendurchm.
(18 mm) , External Thread
Röhrchenvolumen
(22 mL)
Allgemeine Beschreibung
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)