Merck
CLS139545SS
Corning® Silicone Septa for GL45 Screw Cap
Synonym(e):
Corning cap
Größe auswählen
10 EA
87,50 €
87,50 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
87,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
87,50 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Hersteller/Markenname
Corning 139545SS
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (No. CLS139545HTSC) with GL45 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 121°C or dry heat sterilized at up to 180°C.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)