CLS302525
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 25 mL
Synonym(e):
Corning® 3025
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3025-25
tol. measuring range
±5%
Volumen
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Calibrated "to contain"
- double metric scale
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)