CLS12901L
Pyrex® Roux culture bottle with offset neck
capacity 1000 mL
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
flat bottom flask
narrow-mouth bottle
neck (offset)
polypropylene cap
rectangular bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Verpackung
pack of 18 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1290-1L
Kapazität
1000 mL
Durchm. × H
55x120 mm × 255 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)