CLS430699
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 1750 cm2, cap (Easy Grip), case of 20
Synonym(e):
Corning roller bottles, roller bottles
Größe auswählen
626,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
626,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
Beschreibung
expanded surface
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
cap
disposable
graduations
Verpackung
case of 20
Hersteller/Markenname
Corning 430699
Flaschenhalsdurchm.
~45 mm
Flaschenoberfläche
1750 cm2
Arbeitsvolumen der Flasche
350-525 mL
Kapazität
525 mL
Durchm. × H
117 mm × 528 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)