Merck
Z174815
Sigma-Aldrich
Aldrich® filter flask
capacity 1000 mL, stopcock for 3-way
Synonym(e):
filter flask, filter flasks, filtering flasks, flask filter
Größe auswählen
1 EA
564,00 €
564,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
564,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
564,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
Verbindung
joint ST/NS neck24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type stopcock
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1000 mL
Fitting
stopcock for 3-way
Allgemeine Beschreibung
Passend zum Küvettenwascher, 1000mL Inhalt. Mit Drei-Wege-Hahn, zum einfachen Entleeren. Mit NS 24/40 Schliff.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)