BR73724
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 1000 mL
Synonym(e):
Bottles, Filter flask, Glass
Größe auswählen
71,80 €
Größe auswählen
About This Item
71,80 €
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
Verbindung
joint ST/NS neck33.7 mm
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 73724
Flaschenkapazität
1000 mL
Kapazität
1000 mL
Trichterkapazität
1000 mL
Halsdurchm.
45 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)