Merck
SLW1139/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
screwcap, 2800 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1139/10
Größe auswählen
2 EA
608,00 €
608,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
608,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.43
608,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
Pyrex flask
screw top borosilicate glass flask
screw top polypropylene cap
straight neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
baffled, 3 indents
screwcap
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1139/10
Höhe
230 mm
Grundkörper AD
210 mm
Kapazität
2800 mL
2800 mL
Kolbenarbeitsvolumen
(2800 mL)
Arbeitsvolumen
2800 mL
Fitting
GL 45 cap
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Screwcap, supplied with Polypropylene GL45 screwcap
  • Screwcap version is compatible with membrane screwcap, available separately
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)