Merck
BR36248
BRAND® measuring flask
capacity 250 mL, GL 25
Synonym(e):
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Größe auswählen
1 EA
250,00 €
250,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
250,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
250,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
PFA
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND 36248
Kapazität
250 mL
Fitting
GL 25
Allgemeine Beschreibung
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)