CLS5640P10
Corning® reusable volumetric flask, Class A
polymethylpentene, size 10 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
long
polymethylpentene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type polypropylene stopper
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5640P-10
H × AD
90 mm × 33 mm
Größe
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)