BR36238
BRAND® measuring flask
capacity 100 mL, GL 18
Synonym(e):
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Größe auswählen
200,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
200,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
PFA
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND 36238
Kapazität
100 mL
Fitting
GL 18
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Can be autoclaved, even at 121ºC
- Easy to clean
- The PFA screw cap has a molded seal ring.
- Batch calibration certified
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)