Merck
BR128754
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 500 mL
Synonym(e):
Bottles, PFA, Plastics
Größe auswählen
1 EA
187,00 €
187,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
187,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
187,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PFA cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (S40)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 128754
Flaschendurchm. × H
76 mm × 179 mm
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)