BR128748
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 250 mL
Synonym(e):
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PFA cap
round translucent PFA bottle
Verbindung
Joints threaded neck (S40)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 128748
Flaschendurchm. × H
61 mm × 140 mm
Kapazität
250 mL