Merck
BAH131890000
Poxygrid® bag holder
to hold, 24 x 36 in (61 x 91 cm) bag
Synonym(e):
bag holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
to hold 24 x 36 in (61 x 91 cm) bag
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H13189-0000
Durchmesser
14.6 in. (370 mm) × 29.5 in. (750 mm)
Allgemeine Beschreibung
Sturdy wire holder keeps bags open while a separate hooked ring that rests over the top keeps them securely in place
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bright biohazard orange colored epoxy-coated steel wire
  • Chemical and corrosion-resistant; unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Will withstand a temperature range of -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF)
  • Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)