BAF131920001
SP Bel-Art® Biohazard disposal stand
to hold, 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
Synonym(e):
biohaz waste bag, biohazard disposal bags, waste bag
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13192-0001
Höhe
18.5 in. (480 mm)
185 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Small bag holder is ideal for benchtop use
- Assembles in minutes and is permanent
- Dishwasher-safe; autoclavable at 121°C (250°F)
- Use F13192-0102 reusable, sanitary cover with medium and large Clavies Biohazard Bag Holders
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)