Merck
93749
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantandiol
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1,3-Dihydroxy-adamantan
Größe auswählen
5 G
140,00 €
140,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
140,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.23
Beilstein:
7013501
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
140,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
~260 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
InChIKey
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)