Wichtige Dokumente
900601
3-Formyl-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonym(e):
Formyl sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C([H])C1=CC(S(=O)(F)=O)=CC(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.