Wichtige Dokumente
900831
3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid
Synonym(e):
Carboxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Verfügbarkeit
available only in USA
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-5-8(9-10-8)6-4-7(11)12/h1H,3-6H2,(H,11,12)
InChIKey
JRNSKSYASHYNCM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)