Merck
779490
Sigma-Aldrich
1,8-Diiodnaphthalin
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.96
Beilstein:
1865324
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
109-113 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Ic1cccc2cccc(I)c12
InChI
1S/C10H6I2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChIKey
FURHMGVKKGEGMZ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)