900862
(4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)methanol
Synonym(e):
Hydroxyl diazirine TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC1=CC=C(C2(N=N2)C(F)(F)F)C=C1C#C[Si](C)(C)C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.