Merck
766054
Sigma-Aldrich
P-Chlordiphenylphosphin
99%
Synonym(e):
Diphenylphosphinigsäurechlorid
Größe auswählen
25 G
88,30 €
88,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
88,30 €
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2PCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.63
Beilstein:
512032
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
88,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
7.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.636 (lit.)
bp
320 °C (lit.)
Dichte
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F
Flammpunkt (°C)
138 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jaewoo Kwak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(10), 4765-4772 (2015-02-11)
A series of mono-, di-, and tri-phosphine oxide substituted triarylboranes, Mes2BAr (1), MesBAr2 (2), and BAr3 (3) (Ar = 4-(Ph2PO)-2,6-Me2-C6H2) were prepared to investigate the effect of a phosphine oxide group (Ph2PO) on Lewis acidity enhancement of triarylboranes. The X-ray