Wichtige Dokumente
759791
2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
97%
Synonym(e):
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1sc(Br)c2OCCOc12
InChI
1S/C6H4Br2O2S/c7-5-3-4(6(8)11-5)10-2-1-9-3/h1-2H2
InChIKey
FHMRWRBNAIDRAP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)