Merck
741566
Sigma-Aldrich
Divinyl sulfoxide-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13CH2=13CHS(O)13CH=13CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Dichte
1.120 g/mL at 20 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH2]=[13CH]S(=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6OS/c1-3-6(5)4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
HQSMEHLVLOGBCK-JCDJMFQYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)