Merck
732265
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
Größe auswählen
500 MG
72,10 €
72,10 €
Listenpreis103,00 €Sparen Sie 30%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
72,10 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2O2
Molekulargewicht:
186.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
72,10 €
Listenpreis103,00 €Sparen Sie 30%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n/D 1.4691
Dichte
1.0234 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CN)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
InChIKey
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)