Merck
697850
Sigma-Aldrich
6-Fluorpyridin-3-carbonsäure-methylester
97%
Synonym(e):
Methyl-6-fluornicotinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
flakes
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
HLYBWNNPVXFCPZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F
Flammpunkt (°C)
98.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)