695637
Dibenzotetrathiafulvalen
97%
Synonym(e):
2,2′-Bi-(benzo-1,3-dithiolyliden), DBTTF
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
239-243 °C
SMILES String
S1C(\Sc2ccccc12)=C3/Sc4ccccc4S3
InChI
1S/C14H8S4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13(16-10)14-17-11-7-3-4-8-12(11)18-14/h1-8H
InChIKey
OVIRUXIWCFZJQC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves