Product 371963 is a hexafluoropropene trimer. The potential isomer (hexafluorocyclopropane) content is not determined. So it is a mixture.
Wichtige Dokumente
371963
Hexafluorpropen, Trimer
Größe auswählen
101,50 €
Listenpreis203,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
101,50 €
Listenpreis203,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
bp
110-115 °C (lit.)
Dichte
1.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)=C(F)C(F)(F)F.FC(F)=C(F)C(F)(F)F.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C3F6/c3*4-1(2(5)6)3(7,8)9
InChIKey
VJRSWIKVCUMTFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is it mixture of isomers or only one isomer?
1 Antwort-
Hilfreich?