Wichtige Dokumente
696552
9-Phenanthracenylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
Phenanthracen-9-boronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-170 °C
SMILES String
OB(O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,16-17H
InChIKey
JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
- Electron rich benzo[g,h,i]perylenes
- FLAP protein inhibitors as antiinflammatory agents
- Aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors
Reactant involved in homocoupling reactions
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?